≥98.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potasio fosfato disódico
11593.30
11593.A1
11593.A7
11593.30EA
55.5
EUR
11593.30
11593.A1
11593.A7
≥98.0% ACS
di-Potasio hidrogenofosfato
Purity: 98.0% min
CAS No.: 7758-11-4
Molecular Formula: HK2O4P
Formula Weight: 174.18
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol
Merck Reference: 14,7658
MDL No.: MFCD00011383
Formula:
K₂HPO₄ MW: 174.18 g/mol Pto. de fusión: 340 Densidad: 2.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011383 Núm. CAS: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Índice Merck: 14,7658 |