, anhidro ≥98%, white powder
Proveedor: MP Biomedicals
Sinónimos: Potasio fosfato disódico
0215194505 02151945.1 02151945.5 0215194501
ICNA0215194505EA 500 EUR
ICNA0215194505 ICNA02151945.1 ICNA02151945.5 ICNA0215194501
, anhidro ≥98%, white powder
di-Potasio hidrogenofosfato
Soluble in water (1g/20 ml); Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
Formula: K₂HPO₄
Pto. de fusión: 340 °C
Densidad: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011383
Núm. CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Índice Merck: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM