, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Potasio fosfato disódico
MQ300
1.05104.1000 1.05104.9050 1.05104.9025
1.05104.1000EA 93.09 EUR
1.05104.1000 1.05104.9050 1.05104.9025
, EMSURE® analysis_for, Supelco®
di-Potasio hidrogenofosfato
Formula: K₂HPO₄
MW: 174.18 g/mol
Pto. de fusión: 340
Densidad: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011383
Núm. CAS: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Índice Merck: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1600 g/l (20 °C)
Molar Mass 174.18 g/mol
Bulk Density 700 - 1000 kg/m3
Density 2.44 g/cm3 (20 °C)
pH 9 (10 g/l, H2O, 20 °C)