, anhydrous 99,99 Metals basis, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Potasio fosfato disódico
MQ100
1.05109.0100
1.05109.0500
1.05109.0250
1.05109.0100EA
364
EUR
1.05109.0100
1.05109.0500
1.05109.0250
, anhydrous 99,99 Metals basis, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
di-Potasio hidrogenofosfato
Formula:
K₂HPO₄ MW: 174.18 g/mol Pto. de fusión: 340 Densidad: 2.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011383 Núm. CAS: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Índice Merck: 13,07743 |
|
Resultados test especificaciones
Solubility | 1600 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 174.18 g/mol |
Bulk Density | 700 - 1000 kg/m3 |
Density | 2.44 g/cm3 (20 °C) |
pH | 9 (10 g/l, H2O, 20 °C) |