99,0 zA
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Potasio fosfato disódico
26931.263EA
38.8
EUR
26931.263
26931.365
26931.460
99,0 zA
di-Potasio hidrogenofosfato
Formula:
K₂HPO₄ MW: 174.18 g/mol Pto. de fusión: 340 Densidad: 2.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011383 Núm. CAS: 7758-11-4 EINECS: 231-834-5 Índice Merck: 13,07743 |
|
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 99.0 % |
pH (20°C; 5 %) | 8.7 - 9.3 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Loss on drying (130°C) | Max. 1 % |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 30 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |