di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hidrogenoortofosfato de disodio, Sodio fosfato disódico
A11817.0C A11817.0E A11817.30 A11817.36 A11817.A1 A11817.A7
A11817.0CEA 389 EUR
A11817.0C A11817.0E A11817.30 A11817.36 A11817.A1 A11817.A7
di-Sodio hidrogenofosfato, anhidro 98+%
di-Sodio hidrogenofosfato
Purity: 98+% CAS No.: 7558-79-4 Molecular Formula: HNa2O4P Formula Weight: 141.98 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8659 MDL No.: MFCD00003496
Formula: Na₂HPO₄
MW: 141.96 g/mol
Pto. de fusión: 250
Densidad: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003496
Núm. CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
IR: 01-2119489797-11
Índice Merck: 14,8659