di-Sodio hidrogenofosfato ≥99.0% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Hidrogenoortofosfato de disodio, Sodio fosfato disódico
S9763-100G S9763-1KG S9763-2.5KG S9763-4X2.5KG S9763-500G S9763-5KG
S9763-100GEA 38.9 EUR
S9763-100G S9763-1KG S9763-2.5KG S9763-4X2.5KG S9763-500G S9763-5KG
di-Sodio hidrogenofosfato ≥99.0% ACS, Fluka™
di-Sodio hidrogenofosfato
Formula: Na₂HPO₄
MW: 141.96 g/mol
Pto. de fusión: 250
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003496
Núm. CAS: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
IR: 01-2119489797-11
Índice Merck: 12,08805
Order Now
Resultados test especificaciones
pKa (25 °C) (1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Assay Min. 99.0 %
pH (5 %, 25 °C) 8.7 - 9.3
Loss on drying (105°C) Max. 0.2 %
Water insoluble matter Max. 0.01 %
Iron (Fe) Max. 20 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 20 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 50 ppm