Potasio dihidrogenofosfato 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potasio fosfato monobásico
205920025 205925000 205920100
ACRO205920025EA 183 EUR
ACRO205920025 ACRO205925000 ACRO205920100
Potasio dihidrogenofosfato 99+%, extra puro
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
IR: 01-2119490224-41
Índice Merck: 13,07744
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤1.0 % (105°C)
pH 4.2 to 4.7 (1 % at 20°C)
Titration with NaOH ≥99.0 % (on dried substance)
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm