Potasio dihidrogenofosfato 99+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potasio fosfato monobásico
271080025 271080100
ACRO271080025EA 156 EUR
ACRO271080025 ACRO271080100
Potasio dihidrogenofosfato 99+%, puro
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
Pto. Ebullición: ~ 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 253 °C
Densidad: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
IR: 01-2119490224-41
Índice Merck: 13,07744
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤1 % (105°C)
Titration with NaOH ≥99.0 % (on dried substance)