Potasio dihidrogenofosfato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
424200250 424205000 424200025
ACRO424200250EA 32.4 EUR
ACRO424200250 ACRO424205000 ACRO424200025
Potasio dihidrogenofosfato 99+% ACS
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
Pto. Ebullición: ~ 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 253 °C
Densidad: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
IR: 01-2119490224-41
Índice Merck: 13,07744
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystals
Loss on drying ≤0.2 % (2 g, 105°C, 2 h)
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %