Potasio dihidrogenofosfato ≥99.999% (metals basis), Puratronic® (Si ≤ 10 ppm)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potasio fosfato monobásico
10840.14
10840.22
10840.14EA
297
EUR
10840.14
10840.22
Potasio dihidrogenofosfato ≥99.999% (metals basis), Puratronic® (Si ≤ 10 ppm)
Potasio dihidrogenofosfato
Purity: 99.999%
CAS No.: 7778-77-0
Molecular Formula: H2KO4P
Formula Weight: 136.09
Physical Form: Crystalline powder
Density: 2.338
Appearance: White
Melting Point: 253°
Merck Reference: 14,7659
MDL No.: MFCD00011401
Formula:
KH₂PO₄ MW: 136.09 g/mol Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 253 Densidad: 2.338 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011401 Núm. CAS: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 IR: 01-2119490224-41 Índice Merck: 14,7659 |