Potasio dihidrogenofosfato ≥99.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Potasio fosfato monobásico
11594.30 11594.A1 11594.36
11594.30EA 54.5 EUR
11594.30 11594.A1 11594.36
Potasio dihidrogenofosfato ≥99.0% ACS
Potasio dihidrogenofosfato
Purity: 99.0% min CAS No.: 7778-77-0 Molecular Formula: H2KO4P Formula Weight: 136.09 Physical Form: Crystalline Density: 2.338 Appearance: White Melting Point: 253° Solubility: Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,7659 MDL No.: MFCD00011401
In buffers for pH determination.
Formula: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 253
Densidad: 2.338
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
IR: 01-2119490224-41
Índice Merck: 14,7659