Potasio dihidrogenofosfato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A12142.0E A12142.36
A12142.0EEA 158 EUR
A12142.0E A12142.36
Potasio dihidrogenofosfato ≥98%
Potasio dihidrogenofosfato
Purity: 98+% CAS No.: 7778-77-0 Molecular Formula: H2KO4P Formula Weight: 136.09 Physical Form: Cryst solid Density: 2.338 Appearance: White Melting Point: 253° Merck Reference: 14,7659 MDL No.: MFCD00011401
Formula: KH₂PO₄
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 253 °C
Densidad: 2,338
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
IR: 01-2119490224-41
Índice Merck: 14,7659