Potasio dihidrogenofosfato ≥99.0%, Bioreactivo ultra puro for liquid chromatography, para biología molecular, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
4008-01EA 127.07 EUR
4008-01 4008-05
Potasio dihidrogenofosfato ≥99.0%, Bioreactivo ultra puro for liquid chromatography, para biología molecular, J.T.Baker®
Potasio dihidrogenofosfato
Crystals. For LC and molecular biology. Lot analysis on label.
Formula: KH₂PO₄
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 253 °C
Densidad: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
IR: 01-2119490224-41
Índice Merck: 13,07744
Order Now
Resultados test especificaciones
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (KH₂PO₄) ≥99.0 %
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
pH of 5% Solution at 25°C 4.1 - 4.5
Insoluble Matter, Calcium and NH₄OH Precipitate ≤0.01 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤3.000 ppm