Potasio dihidrogenofosfato ≥99.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Potasio fosfato monobásico
3246-01EA 167.73 EUR
3246-01 3246-05
Potasio dihidrogenofosfato ≥99.0%, en cristales, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 253 °C
Densidad: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
IR: 01-2119490224-41
Índice Merck: 13,07744
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements = 99.0 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (KH₂PO₄) (by acidimetry) ≥99.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.2 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.1 - 4.5
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Fluoride (F) ≤0.001 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.001 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤3.000 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs