Potasio dihidrogenofosfato, EMSURE® ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04873.0250
1.04873.1000
1.04873.5000
1.04873.9025
1.04873.9050
1.04873.0250EA
40.9
EUR
1.04873.0250
1.04873.1000
1.04873.5000
1.04873.9025
1.04873.9050
Potasio dihidrogenofosfato, EMSURE® ISO para análisis, Supelco®
Potasio dihidrogenofosfato
Formula:
KH₂PO₄ Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 253 °C Densidad: 2,3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011401 Núm. CAS: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 IR: 01-2119490224-41 Índice Merck: 13,07744 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 222 g/l (20 °C) |
Melting Point | 253 °C (decomposition) |
Molar Mass | 136.08 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Density | 2.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C) |