Potasio dihidrogenofosfato, anhidro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Potasio fosfato monobásico
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05108.0050 1.05108.0500 1.05108.0250
1.05108.0050EA 173 EUR
1.05108.0050 1.05108.0500 1.05108.0250
Potasio dihidrogenofosfato, anhidro, Suprapur® para análisis de trazas, Supelco®
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 253 °C
Densidad: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
IR: 01-2119490224-41
Índice Merck: 13,07744
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 222 g/l (20 °C)
Melting Point 253 °C (decomposition)
Molar Mass 136.08 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 2.34 g/cm3 (20 °C)
pH 4.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)