Potasio dihidrogenofosfato ≥99%, cristalizado, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
26923.298EA 70.8 EUR
26923.298 26923.367
Potasio dihidrogenofosfato ≥99%, cristalizado, GPR RECTAPUR®
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
Pto. Ebullición: ~100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 253 °C
Densidad: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
IR: 01-2119490224-41
Índice Merck: 13,07744
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm