Potasio dihidrogenofosfato ≥99%, en polvo, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Potasio fosfato monobásico
26925.295EA
70.8
EUR
26925.295
26925.364
26925.460
Potasio dihidrogenofosfato ≥99%, en polvo, GPR RECTAPUR®
Potasio dihidrogenofosfato
Formula:
KH₂PO₄ MW: 136.09 g/mol Pto. Ebullición: ~100 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 253 Densidad: 2.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011401 Núm. CAS: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 IR: 01-2119490224-41 Índice Merck: 13,07744 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 50 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.02 % |
Fe (Iron) | Max. 100 ppm |