Sodio dihidrogenofosfato hidrato ACS, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
567545-1 567545-500
567545-1EA 156 EUR
567545-1 567545-500
Sodio dihidrogenofosfato hidrato ACS, Millipore®
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato
Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Special Instructions: Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for several months at room temperature
Formula: NaH₂PO₄·xH₂O
Pto. de fusión: ∼650 °C
Densidad: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149208
Núm. CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
IR: 01-2119489796-13
Índice Merck: 12,08806
Order Now
Resultados test especificaciones
Form White Solid
Purity ≥98% by assay
Contaminants Heavy metals: ≤0.001%