Sodio dihidrogenofosfato ≥99.0% para HPLC, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos:
Sodio fosfato prim.
17844-250G
17844-50G
17844-250GEA
459
EUR
17844-250G
17844-50G
Sodio dihidrogenofosfato ≥99.0% para HPLC, Fluka™
Sodio dihidrogenofosfato
Formula:
NaH₂PO₄ MW: 119.98 g/mol Pto. de fusión: 650 °C Densidad: 2.36 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003527 Núm. CAS: 7558-80-7 EINECS: 231-449-2 IR: 01-2119489796-13 Índice Merck: 12,08806 |
Resultados test especificaciones
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Appearance of the solution (c=10%) | complying |
pH (10 %, 20°C) | 4.0 - 4.5 |
Absorbance at 210 nm | Max. 0.1 |
Absorbance at 260 nm | Max. 0.06 |
Absorbance 280 nm | Max. 0.04 |
Absorbance at 320 nm | Max. 0.02 |
Absorbance 500 nm | Max. 0.02 |