Hexahidroxoplatinato de dipotasio ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 51.5%, Premion®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Platinato de dipotasio
41014.03
41014.06
41014.03EA
208
EUR
41014.03
41014.06
Hexahidroxoplatinato de dipotasio ≥99.95% (metals basis) Pt ≥ 51.5%, Premion®
Hexahidroxoplatinato de dipotasio
Purity: 99.95%
CAS No.: 12285-90-4
Molecular Formula: K2Pt(OH)6
Formula Weight: 375.34
Physical Form: Powder
Formula:
H₆K₂O₆Pt MW: 375,32 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064671 Núm. CAS: 12285-90-4 EINECS: 235-554-4 |