Potasio tetracloroplatinato (II) Pt 46-47%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tetracloroplatinato de dipotasio
195360010
195360050
195360250
ACRO195360010EA
160
EUR
ACRO195360010
ACRO195360050
ACRO195360250
Potasio tetracloroplatinato (II) Pt 46-47%
Potasio tetracloroplatinato (II)
Formula:
Cl₄K₂Pt MW: 415.09 g/mol Pto. Ebullición: 35…40 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 250 °C (desc.) Densidad: 3.38 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011378 Núm. CAS: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 12,07855 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Red-brown Crystalline powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤500 ppm (referring to Pt) |
Gravimetry | 46 to 47 % (Pt) |