Potasio tetracloroplatinato (II) (≥46,0% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tetracloroplatinato de dipotasio
11048.03
11048.06
11048.14
11048.03EA
141
EUR
11048.03
11048.06
11048.14
Potasio tetracloroplatinato (II) (≥46,0% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Potasio tetracloroplatinato (II)
Purity: 99.9%
CAS No.: 10025-99-7
Molecular Formula: Cl4K2Pt
Formula Weight: 415.11
Physical Form: Crystalline
Density: 3.38
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7682
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011378
Formula:
Cl₄K₂Pt MW: 415,09 g/mol Pto. Ebullición: 35…40 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: Dec. Densidad: 3,38 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011378 Núm. CAS: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,7682 |