Potasio tetracloroplatinato (II) ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 46.0%, Premion®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tetracloroplatinato de dipotasio
43946.03
43946.06
43946.14
43946.03EA
196
EUR
43946.03
43946.06
43946.14
Potasio tetracloroplatinato (II) ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 46.0%, Premion®
Potasio tetracloroplatinato (II)
Purity: 99.99%
CAS No.: 10025-99-7
Molecular Formula: Cl4K2Pt
Formula Weight: 415.11
Physical Form: Crystalline
Density: 3.38
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Merck Reference: 14,7682
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011378
Formula:
Cl₄K₂Pt MW: 415.09 g/mol Pto. Ebullición: 35…40 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 265 Dec. Densidad: 3.38 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011378 Núm. CAS: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,7682 |