di-Potasio hexacloroplatinato (∼40% Pt)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Dipotassium hexachloroplatinate
195350010 195350050 195350250
ACRO195350010EA 152 EUR
ACRO195350010 ACRO195350050 ACRO195350250
di-Potasio hexacloroplatinato (∼40% Pt)
di-Potasio hexacloroplatinato
Formula: K₂PtCl₆
MW: 485,99 g/mol
Pto. de fusión: 250 °C (desc.)
Densidad: 3,344 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011389
Núm. CAS: 16921-30-5
EINECS: 240-979-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,07720
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light orange Powder and/or chunks
Platinum (Pt) 39.4 to 40.6 % (Pt)