di-Potasio hexacloroplatinato (39,6% Pt)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dipotassium hexachloroplatinate
12169.06
12169.01
12169.03
12169.06EA
474
EUR
12169.06
12169.01
12169.03
di-Potasio hexacloroplatinato (39,6% Pt)
di-Potasio hexacloroplatinato
CAS No.: 16921-30-5
Molecular Formula: Cl6K2Pt
Formula Weight: 486.01
Physical Form: Crystalline powder
Density: 3.50
Refractive Index: ≈1.825
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 250°dec.
Solubility: Soluble in hot water. Slightly soluble in cold water. Practically insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,7636
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011389
Formula:
K₂PtCl₆ MW: 485.99 g/mol Pto. de fusión: 250 °C. (desc.) Densidad: 3.50 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011389 Núm. CAS: 16921-30-5 EINECS: 240-979-3 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,07720 |