Hexaiodoplatinato de dipotasio (≥18,2% Pt)

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

12642.03 12642.06
12642.03EA 127 EUR
12642.03 12642.06
Hexaiodoplatinato de dipotasio (≥18,2% Pt)
Hexaiodoplatinato de dipotasio

CAS No.: 16905-14-9 Molecular Formula: K2PtI6 Formula Weight: 1034.72 Physical Form: Crystalline MDL No.: MFCD00049660

Formula: I₆K₂Pt
MW: 1034.7 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049660
Núm. CAS: 16905-14-9
EINECS: 240-954-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR