di-Potasio disulfito 97%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
418270250 418275000 418270025
ACRO418270250EA 29 EUR
ACRO418270250 ACRO418275000 ACRO418270025
di-Potasio disulfito 97%, extra puro
di-Potasio disulfito
Formula: K₂O₅S₂
Pto. de fusión: 150 °C (desc.)
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167605
Núm. CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Índice Merck: 13,07729
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥96.0 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Selenium (Se) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm