di-Potasio disulfito ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
43908.22 43908.36 43908.A3
43908.22EA 49 EUR
43908.22 43908.36 43908.A3
di-Potasio disulfito ≥95%
di-Potasio disulfito
Purity: 95+% CAS No.: 16731-55-8 Molecular Formula: K2S2O5 Formula Weight: 222.32 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White Odour: Pungent Melting Point: 190° dec. Merck Reference: 14,7645 MDL No.: MFCD00167605
Formula: K₂O₅S₂
Pto. de fusión: 190 °C (desc.)
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167605
Núm. CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Índice Merck: 14,7645