di-Potasio disulfito ≥96% (by iodometry), en polvo, Puriss. p.a., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
31268-1KG 31268-2.5KG 31268-500G 31268-6X1KG
31268-1KGEA 75.3 EUR
31268-1KG 31268-2.5KG 31268-500G 31268-6X1KG
di-Potasio disulfito ≥96% (by iodometry), en polvo, Puriss. p.a., Fluka™
di-Potasio disulfito
Formula: K₂O₅S₂
Pto. de fusión: Dec.
Densidad: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167605
Núm. CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Índice Merck: 13,07729
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Iodometric) 96 - 101.0 %
Arsenic (As) Max. 0.0001 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.005 %