di-Potasio disulfito, EMPROVE® ESSENTIAL E224, Ph. Eur., NF, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
Sinónimos: Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
1.05056.5000 1.05056.9029
1.05056.5000EA 1260 EUR
1.05056.5000 1.05056.9029
di-Potasio disulfito, EMPROVE® ESSENTIAL E224, Ph. Eur., NF, extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
di-Potasio disulfito
Formula: K₂O₅S₂
MW: 222.33 g/mol
Pto. de fusión: 190
Densidad: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00167605
Núm. CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Índice Merck: 13,07729