di-Potasio disulfito, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Dipotassium disulphite, Potassium pyrosulphite, Potassium metabisulphite, di-Potassium disulphite
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05057.0500 1.05057.1000 1.05057.2500
1.05057.0500EA 52.9 EUR
1.05057.0500 1.05057.1000 1.05057.2500
di-Potasio disulfito, EMSURE® para análisis, Supelco®
di-Potasio disulfito
Formula: K₂O₅S₂
Pto. de fusión: 190 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00167605
Núm. CAS: 16731-55-8
EINECS: 240-795-3
Índice Merck: 13,07729
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 450 g/l (20 °C)
Melting Point 150 °C (decomposition)
Molar Mass 222.33 g/mol
Bulk Density 1000 - 1300 kg/m3
Density 2.34 g/cm3
pH 3.0 - 4.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)