Potasio disulfato 98% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: di-Sulfato de dipotasio, di-Potasio disulfato
207915000 207910025
ACRO207915000EA 102 EUR
ACRO207915000 ACRO207910025
Potasio disulfato 98% para análisis
Potasio disulfato
Formula: K₂O₇S₂
Pto. de fusión: 325 °C
Densidad: 2,51 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011385
Núm. CAS: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN: 2923
ADR: 8,I
Índice Merck: 13,07749
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Ca and Mg ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Total nitrogen (as N) ≤0.002 %