Potasio disulfato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: di-Sulfato de dipotasio, di-Potasio disulfato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05107.1000 1.05107.5000 1.05107.9050
1.05107.1000EA 219 EUR
1.05107.1000 1.05107.5000 1.05107.9050
Potasio disulfato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Potasio disulfato
Formula: K₂O₇S₂
Pto. de fusión: ∼325 °C
Densidad: 2,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011385
Núm. CAS: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),I
Índice Merck: 13,07749
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric, as K₂S₂O₇) 97.5 - 100.0 %
Acidity (as H₂SO₄) 37.5 - 38.6 %
Insoluble and by ammoniumhydroxide precipitated matter ≤ 0.01 %
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Al (Aluminium) ≤ 0.001 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium) ≤ 0.0005 %
Na (Sodium) ≤ 0.01 %
Water (H₂O) ≤ 2.5 %
Conforms ACS