Potasio peroxodisulfato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
202010010 202010250 202015000 202012500 202010050
ACRO202010010EA 106 EUR
ACRO202010010 ACRO202010250 ACRO202015000 ACRO202012500 ACRO202010050
Potasio peroxodisulfato 99+% para análisis
Potasio peroxodisulfato
Formula: K₂S₂O₈
Pto. de fusión: 100 °C (desc.)
Densidad: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011386
Núm. CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,07741
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤120 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm