Potasio peroxodisulfato 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
424185000 424180025
ACRO424185000EA 62.9 EUR
ACRO424185000 ACRO424180025
Potasio peroxodisulfato 99+% ACS
Potasio peroxodisulfato
Formula: K₂S₂O₈
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011386
Núm. CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,07741
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystallline powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chlorine compounds (as Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %