Potasio peroxodisulfato ≥99.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido peroxidisulfúrico, sal dipotasio, Potasio persulfato
13145.30
13145.A1
13145.30EA
56.9
EUR
13145.30
13145.A1
Potasio peroxodisulfato ≥99.0% ACS
Potasio peroxodisulfato
Purity: 99.0% min
CAS No.: 7727-21-1
Molecular Formula: K2S2O8
Formula Weight: 270.31
Physical Form: Crystalline
Density: 2.477
Melting Point: 100° dec.
Merck Reference: 14,7656
UN No.: 1492
MDL No.: MFCD00011386
A polymerization accelerant for PAGE gels
Formula:
K₂S₂O₈ Pto. de fusión: 100 °C (desc.) Densidad: 2,477 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011386 Núm. CAS: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1,III Índice Merck: 14,7656 |