Potasio peroxodisulfato ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ácido peroxidisulfúrico, sal dipotasio, Potasio persulfato
A15310.0E A15310.36
A15310.0EEA 212 EUR
A15310.0E A15310.36
Potasio peroxodisulfato ≥97%
Potasio peroxodisulfato
Purity: 97% CAS No.: 7727-21-1 Molecular Formula: K2O8S2 Formula Weight: 270.33 Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. UN No.: 1492 MDL No.: MFCD00011386
Formula: K₂S₂O₈
MW: 270,32 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C (desc.)
Densidad: 2,477
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011386
Núm. CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 14,7656