Potasio peroxodisulfato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido peroxidisulfúrico, sal dipotasio, Potasio persulfato
0239.1000EA
98.02
EUR
0239.1000
0239.5000
Potasio peroxodisulfato, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Potasio peroxodisulfato
Formula:
K₂S₂O₈ MW: 270.32 g/mol Pto. de fusión: 100 Densidad: 2.477 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011386 Núm. CAS: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1 III Índice Merck: 13,07741 |
Resultados test especificaciones
Assay | min. 99.0 % |
Chloride (Cl) | max. 0.001 % |
Iron (Fe) | max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | max. 2 ppm |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Nitrogen Compounds (as N) | max. 0.05 % |