Potasio peroxodisulfato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido peroxidisulfúrico, sal dipotasio, Potasio persulfato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05091.0250
1.05091.1000
1.05091.0250EA
52.4
EUR
1.05091.0250
1.05091.1000
Potasio peroxodisulfato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Potasio peroxodisulfato
Formula:
K₂S₂O₈ Pto. de fusión: 100 °C Densidad: 2,477 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011386 Núm. CAS: 7727-21-1 EINECS: 231-781-8 UN: 1492 ADR: 5.1,III Índice Merck: 13,07741 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 50 g/l (20 °C) |
Melting Point | 100 °C (decomposition) |
Molar Mass | 270.32 g/mol |
Bulk Density | 1150 kg/m3 |
Density | 2.48 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |