Potasio peroxodisulfato ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
26915.187EA 41.6 EUR
26915.187 26915.291
Potasio peroxodisulfato ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. para análisis
Potasio peroxodisulfato
Formula: K₂S₂O₈
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011386
Núm. CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,07741
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Mn (Manganese) Max. 2 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test