Potasio peroxodisulfato ≥99.0% ACS, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Ácido peroxidisulfúrico, sal dipotasio, Potasio persulfato
216224-100G 216224-500G 216224-50KG
216224-100GEA 60.4 EUR
216224-100G 216224-500G HONC216224-50KG
Potasio peroxodisulfato ≥99.0% ACS, Fluka™
Potasio peroxodisulfato
Formula: K₂S₂O₈
MW: 270.32 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011386
Núm. CAS: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,07741
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 99.0 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chlorine compounds (Cl) Max. 10 ppm
Vapor Density 9.3 (vs air)