Potasio tiocianato 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
377431000 377435000 377430025
ACRO377431000EA 38.3 EUR
ACRO377431000 ACRO377435000 ACRO377430025
Potasio tiocianato 98%, puro
Potasio tiocianato
Formula: KSCN
Pto. Ebullición: 500 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 170…179 °C
Densidad: 1,886 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011413
Núm. CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Índice Merck: 12,07866
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥97.5 %