Potasio tiocianato 99% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Potasio rodanuro, Potasio sulfocianuro
424230050 424235000 424230025
ACRO424230050EA 38.6 EUR
ACRO424230050 ACRO424235000 ACRO424230025
Potasio tiocianato 99% ACS
Potasio tiocianato
Formula: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Pto. Ebullición: 500
Pto. de fusión: 170…179 °C
Densidad: 1.886 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011413
Núm. CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Índice Merck: 12,07866
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystals
Titration Argentimetric ≥98.5 %
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter in water ≤0.005 %
Iodine consuming subst. Passes test