Potasio tiocianato ≥98.5% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
14318.22
14318.36
14318.22EA
49.8
EUR
14318.22
14318.36
Potasio tiocianato ≥98.5% ACS
Potasio tiocianato
Purity: 98.5% min
CAS No.: 333-20-0
Molecular Formula: KSCN
Formula Weight: 97.18
Physical Form: Crystalline
Density: 1.89
pH: 5.3-8.5
Melting Point: 172-175°
Boiling Point: 500° dec.
Solubility: Soluble in water, acetone, and alcohol. When dissolved in its own weight of water, the temperature drops ≈30°
Beilstein Reference: 3594799
Merck Reference: 14,7691
MDL No.: MFCD00011413
Formula:
KSCN Pto. Ebullición: 500 °C (desc.) Pto. de fusión: 172…175 °C Densidad: 1,89 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011413 Núm. CAS: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 Índice Merck: 14,7691 |