Potasio tiocianato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13731.0E A13731.36
A13731.0EEA 236 EUR
A13731.0E A13731.36
Potasio tiocianato ≥98%
Potasio tiocianato
Purity: 98% CAS No.: 333-20-0 Molecular Formula: KSCN Formula Weight: 97.18 Odour: Odourless pH: 5.3-8.5 Melting Point: 172-175° Boiling Point: 500° dec. Beilstein Reference: 3594799 Merck Reference: 14,7691 MDL No.: MFCD00011413
Formula: KSCN
Pto. Ebullición: 500 °C (desc.)
Pto. de fusión: 172…175 °C
Densidad: 1,89
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011413
Núm. CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Índice Merck: 14,7691