Potasio tiocianato, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05124.1000 1.05124.9050
1.05124.1000EA 88.1 EUR
1.05124.1000 1.05124.9050
Potasio tiocianato, Supelco®
Potasio tiocianato
Formula: KSCN
Pto. Ebullición: 500 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 175 °C
Densidad: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011413
Núm. CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Índice Merck: 12,07866