Potasio tiocianato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Potasio rodanuro, Potasio sulfocianuro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05125.0250 1.05125.1000 1.05125.9050
1.05125.0250EA 108 EUR
1.05125.0250 1.05125.1000 1.05125.9050
Potasio tiocianato, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO para análisis, Supelco®
Potasio tiocianato
Formula: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Pto. Ebullición: 500
Pto. de fusión: 175
Densidad: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011413
Núm. CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Índice Merck: 12,07866
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 208 g/l (20 °C)
Melting Point 175 °C
Molar Mass 97.18 g/mol
Bulk Density 750 - 1000 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.89 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)