Potasio tiocianato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Potasio rodanuro, Potasio sulfocianuro
27033.290EA 63.9 EUR
27033.290 27033.368
Potasio tiocianato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Potasio tiocianato
Formula: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Pto. Ebullición: 500
Pto. de fusión: 175
Densidad: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011413
Núm. CAS: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Índice Merck: 12,07866
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm